G-027
Ginger Gingerols and Shogaols Mix solution
certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Gingerols/Shogaols Mix Solution
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composição
6-Gingerol, 500 μg/mL
8-Gingerol, 500 μg/mL
10-Gingerol, 500 μg/mL
6-Shogaol, 500 μg/mL
8-Shogaol, 500 μg/mL
10-Shogaol, 500 μg/mL
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
genus zingiber
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)