Documentos Principais
G-007S
Supelco
Gabapentin solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Gabapentin solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H17NO2
Número CAS:
Peso molecular:
171.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1 mg/mL in methanol
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
NCC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
chave InChI
UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Sold under the trade names Neurontin®, Nupentin®, or Gabarone®, gabapentin is an anticonvulsant drug used primarily for treatment of seizures, fibromyalgia, and chronic neuropathic pain. This certified Snap-N-Spike® Reference Solution is suitable for use in GC/MS or LC/MS applications from forensic analysis, clinical toxicology and pain prescription monitoring to urine drug testing.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
12 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)