ERA-018
4-Amino-2,6-dinitrotoluene
vial of 100 mg, analytical standard, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
embalagem
vial of 100 mg
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NC1=CC([N+]([O-])=O)=C(C)C([N+]([O-])=O)=C1
InChI
1S/C7H7N3O4/c1-4-6(9(11)12)2-5(8)3-7(4)10(13)14/h2-3H,8H2,1H3
chave InChI
KQRJATLINVYHEZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)