Documentos Principais
E-130
Supelco
N-Ethylpentylone-D5 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H14D5NO3 · HCl
Peso molecular:
290.80
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol (as free base)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(CCC)NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C1=;@C-;@C=;@C2-;@O-;@C-;@O-;@C-;@2=;@C-;@1.Cl
Descrição geral
N-Ethylpentylone, also known as Ephylone, is a stimulant and designer drug found in "bath salts". These synthetic cathinones offer recreational uses that mimic the effects of illegal drugs such as cocaine, methamphetamine, and LSD. An internal standard suitable for quantification of N-Ethylpentylone in synthetic cathinone testing methods by LC/MS or GC/MS applications in forensic analysis, urine drug testing, or clinical toxicology.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)