D-108
Dihydromorphine-3ß-D-glucuronide solution
1.0 mg/mL in methanol: water (1:1), certified reference material, Cerilliant®
About This Item
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentração
1.0 mg/mL in methanol: water (1:1)
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1[C@H](C2)C3[C@@]4(CC1)C5=C2C=CC(O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O6)=C5O[C@H]4[C@@H](O)CC3
InChI
1S/C23H29NO9/c1-24-7-6-23-10-3-4-12(25)20(23)32-18-13(5-2-9(14(18)23)8-11(10)24)31-22-17(28)15(26)16(27)19(33-22)21(29)30/h2,5,10-12,15-17,19-20,22,25-28H,3-4,6-8H2,1H3,(H,29,30)/t10?,11-,12+,15+,16+,17-,19+,20+,22-,23+/m1/s1
chave InChI
KCPRJVDBLLJBMF-RURUVCMVSA-N
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available