C-256
Cannabichromevarinic acid (CBCVA) solution
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinônimo(s):
5-Hydroxy-2-methyl-2-(4-methyl-3-penten-1-yl)-7-propyl-2H-1-benzopyran-6-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile)
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C
Artigos
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.