Documentos Principais
C-248
Supelco
Cannabichromenic acid-D3 (CBCA-D3) solution
100 μg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 1.377,00
R$ 1.377,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 1.377,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H27D3O4
Peso molecular:
361.49
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.377,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile)
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)