A-913
7-Aminonitrazepam solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
forma
liquid
Características
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1.0 mg/mL in acetonitrile
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC2=CC=C(N)C=C2C(C3=CC=CC=C3)=NC1
InChI
1S/C15H13N3O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9,16H2,(H,18,19)
chave InChI
OYOUQHVDCKOOAL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
<li><strong>7-Aminonitrazepam in forensic toxicology:</strong> 7-Aminonitrazepam is used as an analytical reference in the evaluation of hyperlipidemic postmortem blood, demonstrating its importance in forensic settings for accurate drug profiling (Elenstål et al., 2023).</li>
</ul>
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2 °C - closed cup