Documentos Principais
900414P
Avanti
16:0(Alkyne)-18:1 PE
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
1-Hexadec-15-ynoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 3.036,00
R$ 3.036,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 3.036,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C39H72NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
713.96
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 3.036,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (900414P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (900414P-5MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
click reagents
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC#C)=O)=O
chave InChI
NJYXOUTYLFAWKP-OTMQOFQLSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900414P-1MG and 900414P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Karine Nozeret et al.
Scientific reports, 9(1), 15978-15978 (2019-11-07)
Lipoprotein modification is an essential process in Gram-negative bacteria. The action of three integral membrane proteins that catalyze the transfer of fatty acids derived from membrane phospholipids or cleave the signal peptide of the lipoprotein substrate result in the formation