900151P
Avanti
CoQ8
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Coenzyme Q8 (E. coli)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (900151P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
neutral glycerides
neutral lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C(OC)=C(OC)C(C(C)=C1C/C=C(C)/CCC=C(C)C)=O
InChI
1S/C49H74O4/c1-36(2)20-13-21-37(3)22-14-23-38(4)24-15-25-39(5)26-16-27-40(6)28-17-29-41(7)30-18-31-42(8)32-19-33-43(9)34-35-45-44(10)46(50)48(52-11)49(53-12)47(45)51/h20,22,24,26,28,30,32,34H,13-19,21,23,25,27,29,31,33,35H2,1-12H3/b37-22+,38-24+,39-26+,40-28+,41-30+,42-32+,43-34+
chave InChI
ICFIZJQGJAJRSU-SGHXUWJISA-N
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)