878100C
Avanti
C17-02:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 878100C
Sinônimo(s):
1-O-Heptadecyl-2-Acetoyl-sn-Glycero-3-Phosphocholine (C17 PAF)
About This Item
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (878100C-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 878100C
concentração
5 mg/mL (878100C-5mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)