Key Documents
870739P
Avanti
21:0 Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870739P, powder
Sinônimo(s):
heneicosanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H85N10O17P3S
Número CAS:
Peso molecular:
1127.17
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (870739P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 870739P
aplicação(ões)
lipidomics
tipo de lipídio
coenzymes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Descrição geral
21:0 Coenzyme A, also known as heneicosanoyl coenzyme A, is a coenzyme A derivative of heneicosanoic acid.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870739P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3