Documentos Principais
870735P
Avanti
14:0 Ether Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870735P, powder
Sinônimo(s):
tetradecyl Coenzyme A (ammonium salt)
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.568,00
R$ 1.568,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.568,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C35H73N10O16P3S
Número CAS:
Peso molecular:
1015.00
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 1.568,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (870735P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 870735P
aplicação(ões)
lipidomics
tipo de lipídio
coenzymes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
chave InChI
JDSLZFDMZLUDIT-PVWOJWAGSA-N
Descrição geral
14:0 Ether Coenzyme A, also known as tetradecyl coenzyme A (CoA), is a long-chain acyl-CoA ester and a thioether analog of myristoyl coenzyme A. Long-chain acyl-CoA esters play an important role in a plethora of cellular functions. These lipids are involved in regulation of fatty acid synthesis, enzyme systems, vesicle trafficking, ion channels and ion pumps.[1]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870735P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
M Elholm et al.
Journal of lipid research, 41(4), 538-545 (2000-04-01)
A detailed analysis of the subcellular distribution of acyl-CoA esters in rat liver revealed that significant amounts of long-chain acyl-CoA esters are present in highly purified nuclei. No contamination of microsomal or mitochondrial marker enzymes was detectable in the nuclear