870520C
Avanti
18:1 CDP DG
Avanti Research™ - A Croda Brand 870520C
Sinônimo(s):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-(cytidine diphosphate) (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (870520C-5mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (870520C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870520C
concentração
10 mg/mL (870520C-25mg)
5 mg/mL (870520C-5mg)
tipo de lipídio
phosphoglycerides
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP(OP(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C(N=C(N)C=C2)=O)O1)([O-])=O)([O-])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C48H85N3O15P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-43(52)61-37-40(64-44(53)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)38-62-67(57,58)66-68(59,60)63-39-41-45(54)46(55)47(65-41)51-36-35-42(49)50-48(51)56;;/h17-20,35-36,40-41,45-47,54-55H,3-16,21-34,37-39H2,1-2H3,(H,57,58)(H,59,60)(H2,49,50,56);2*1H3/b19-17-,20-18-;;/t40-,41-,45+,46?,47-;;/m1../s1
chave InChI
NECNTGAHQCHVGS-BQGZBBTBSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)