Documentos Principais
870302C
Avanti
18:1 Ptd Ethylene Glycol
Avanti Research - A Croda Brand 870302C
Sinônimo(s):
1,2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-Phospho(Ethylene Glycol) (Sodium Salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C41H76O9PNa
Número CAS:
Peso molecular:
767.00
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (870302C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 870302C
concentração
10 mg/mL (870302C-25mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C41H77O9P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,39,42H,3-16,21-38H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t39-;/m1./s1
chave InChI
NQNFIFRFZRXHMZ-YSHLVRMWSA-M
Descrição geral
18:1 Ptd Ethylene Glycol, also known as 1,2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-Phospho(Ethylene Glycol), is a headgroup modified functionalized lipid.
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870302C-25mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)