870140P
Avanti
16:0 Dodecanylamine PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870140P, powder
Sinônimo(s):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(dodecanylamine)
About This Item
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (870140P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870140P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCCCCCCCCC[NH3+])=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C49H97N2O9P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-23-27-31-35-39-48(53)57-44-46(60-49(54)40-36-32-28-24-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)45-59-61(55,56)58-43-42-51-47(52)38-34-30-26-22-21-25-29-33-37-41-50/h46H,3-45,50H2,1-2H3,(H,51,52)(H,55,56)/t46-/m1/s1
chave InChI
MFAZBSZBKVFZAN-YACUFSJGSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)