Documentos Principais
860857P
Avanti
N3C14SOBRAC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
N-((2S,3R,E)-14-azido-1,3-dihydroxytetradec-4-en-2-yl)-2-bromoacetamide
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 2.760,00
R$ 2.760,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 2.760,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H29BrN4O3
Peso molecular:
405.33
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 2.760,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
click reagents
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@](NC(CBr)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C16H29BrN4O3/c17-12-16(24)20-14(13-22)15(23)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-19-21-18/h8,10,14-15,22-23H,1-7,9,11-13H2,(H,20,24)/b10-8+/t14-,15+/m0/s1
chave InChI
ITLFCQNHZGVSBF-AZHOBDGFSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860857P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)