Documentos Principais
860704P
Avanti
C6 ceramide-1,3-cyclic-phosphate (d18:1/6:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
N-hexanoyl-ceramide-1,3-cyclic-phosphate (ammonium salt)
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 14.075,00
R$ 14.075,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 14.075,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H49N2O5P
Número CAS:
Peso molecular:
476.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 14.075,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 5 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860704P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)