Key Documents
860594P
Avanti
16:0 3-deoxy-C1P
Avanti Research - A Croda Brand 860594P, powder
Sinônimo(s):
N-palmitoyl-3-deoxy-ceramide-1-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H71N2O5P
Número CAS:
Peso molecular:
618.91
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860594P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860594P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N[C@@H](COP(O)([O-])=O)C/C=C/CCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCC.[NH4+]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860594P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available