Documentos Principais
860452P
Avanti
16:0 PA-d62
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
1,2-Dipalmitoyl-d62-sn-glycero-3-phosphate, sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C35H6O8PNaD62
Número CAS:
Peso molecular:
733.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (860452P-10MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP(O)([O-])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])
Descrição geral
1,2-dipalmitoyl-d62-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) (16:0 PA-d62) is a deuterated phosphatidic acid wherein 62 protons of dipalmitoyl are replaced by deuterium isotope. Phosphatidic acid (PA) is a membrane phospholipid and constitutes about 1-2 % of the total phospholipid in cells.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Phosphatidic acid (PA) is associated with the synthesis of structural phospho- and glycolipids within the plastids and endoplasmic reticulum (ER).
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860452P-10MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Phosphatidic acid: an emerging plant lipid second messenger
Munnik T
Trends in Plant Science, 6(5), 227-233 (2001)