858124P
Avanti
18:0 Lyso PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-octadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(18:0/0:0); 110713
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)
Ensaio
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 g (858124P-1g)
pkg of 1 × 500 mg (858124P-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)