Documentos Principais
857391P
Avanti
W140
(S)-3-amino-4-(3-hexylphenylamino)-4-oxobutylphosphonic acid (TFA salt), powder
Sinônimo(s):
S1P1 Control Molecule
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 2.483,00
R$ 2.483,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 2.483,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H28F3N2O6P
Número CAS:
Peso molecular:
456.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 2.483,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (857391P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 857391P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
W140 or (S)-3-amino-4-(3-hexylphenylamino)-4-oxobutylphosphonic acid is an inactive enantiomer of W146.[1]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857391P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jingjing Liu et al.
Journal of biochemical and pharmacological research, 1(4), 197-203 (2014-11-11)
Sphingosine-1-phosphate (S1P), a serum-borne bioactive lipid, regulates various physiological functions. We observed that the S1P receptor subtype 1 (S1P1), a high affinity G-protein coupled receptor of S1P, is the major S1P receptor expressed in the Kit+/Sca-1+/Lin- (KSL) hematopoietic stem progenitor
Shreya Endapally et al.
Cell, 176(5), 1040-1053 (2019-02-05)
Sphingomyelin and cholesterol are essential lipids that are enriched in plasma membranes of animal cells, where they interact to regulate membrane properties and many intracellular signaling processes. Despite intense study, the interaction between these lipids in membranes is not well