855773C
Avanti
2-18:1 Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand, chloroform solution
Sinônimo(s):
1-Hydroxy-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
chloroform solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (855773C-10MG)
pkg of 1 × 1 mL (855773C-1MG)
pkg of 1 × 1 mL (855773C-5MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentração
1 mg/mL in chloroform (855773C-1MG)
10 mg/mL in chloroform (855773C-10MG)
5 mg/mL in chloroform (855773C-5MG)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO)=O
InChI
1S/C26H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)34-25(23-28)24-33-35(30,31)32-22-21-27(2,3)4/h12-13,25,28H,5-11,14-24H2,1-4H3/b13-12-/t25-/m1/s1
chave InChI
SULIDBRAXVDKBU-PTGWMXDISA-N
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3