852446C
Avanti
16:0 dimethylacetal
hexadecanal-dimethylacetal, chloroform
Sinônimo(s):
1,1-Dimethoxyhexadecane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (852446C-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 852446C
concentração
10 mg/mL (852446C-10mg)
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C18H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19-2)20-3/h18H,4-17H2,1-3H3
chave InChI
LACZJJJYINHZIR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3