Documentos Principais
850851C
Avanti
16:0 Monomethyl PE
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-methyl, chloroform
Sinônimo(s):
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-methyl ; 110743
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C38H76NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
705.99
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (850851C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850851C
concentração
10 mg/mL (850851C-25mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)([H])[H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C38H76NO8P/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-37(40)44-34-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39-3)47-38(41)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h36,39H,4-35H2,1-3H3,(H,42,43)
chave InChI
QSBINWBNXWAVAK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
16:0 Monomethyl phosphoethanolamine (PE) is an alkyl phosphate derivative.
Aplicação
16:0 Monomethyl PE has been used as an internal calibration standard in liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for the extraction of phospholipids in foods and tissues.[1]
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850851C-25mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Validation of an LC-MS/MS method for the quantification of choline-related compounds and phospholipids in foods and tissues
Xiong Y, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 911, 170-179 (2012)