Documentos Principais
850479P
Avanti
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC
Avanti Research - A Croda Brand 850479P, powder
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-stearoyl(4,5)dibromo-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H82Br2NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
919.88
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (850479P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850479P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC(Br)C(Br)CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Descrição geral
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC
(1-palmitoyl-2-stearoyl (4,5) dibromo-sn-glycero-3-phosphocholine) is a lipid which has a phosphocholine backbone, palmitoyl and stearoyl fatty acid chains. The 4th and 5th carbons of stearoyl group has bromo substitution.
Aplicação
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC (1-palmitoyl-2-stearoyl (4,5) dibromo-sn-glycero-3-phosphocholine) may be used as a component in the vesicles for quenching experiments.
Ações bioquímicas/fisiológicas
16:0-18:0(4,5-dibromo) PC (1-palmitoyl-2-stearoyl (4,5) dibromo-sn-glycero-3-phosphocholine) can be used in vesicle preparation.
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850479P-10mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Cari M Anderson et al.
The journal of physical chemistry. B, 123(1), 170-179 (2018-11-28)
The interactions between small molecules and lipid bilayers play a critical role in the function of cellular membranes. Understanding how a small molecule interacts with the lipid bilayer differently based on its charge reveals primordial mechanisms of transport across membranes