850368C
Avanti
20:0 PC
1,2-diarachidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinônimo(s):
1,2-dieicosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(20:0/20:0)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (850368C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850368C
concentração
10 mg/mL (850368C-25mg)
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C48H96NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-47(50)54-44-46(45-56-58(52,53)55-43-42-49(3,4)5)57-48(51)41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h46H,6-45H2,1-5H3/t46-/m1/s1
chave InChI
YKIOPDIXYAUOFN-YACUFSJGSA-N
Descrição geral
Aplicação
It may be used:
- as a component in giant unilamellar vesicles (GUVs) for a two-photon fluorescence microscopy study
- to prepare small unilamellar vesicles (SUVs) to study the effect of hydrophobic mismatch on gramicidin conformation and organization
- as a component in giant unilamellar vesicles (GUVs) to study its interaction with Crotalus atrox-secreted phospholipase A2 (sPLA2)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)