840512P
Avanti
16:0 Phosphatidylethanol
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanol (sodium salt), powder
Sinônimo(s):
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanol (sodium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (840512P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (840512P-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840512P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H73O8P.Na/c1-4-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36(38)42-33-35(34-44-46(40,41)43-6-3)45-37(39)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-5-2;/h35H,4-34H2,1-3H3,(H,40,41);/q;+1/p-1/t35-;/m1./s1
chave InChI
MAGNEPCJIVJZIK-RUQJKXHKSA-M