810600C
Avanti
16:0-12 Doxyl PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810600C
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-stearoyl-(12-doxyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (810600C-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810600C
concentração
1 mg/mL (810600C-1mg)
tipo de lipídio
phospholipids
ESR probes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Embalagem
Nota de preparo
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)