Documentos Principais
810345C
Avanti
18:0 Cyanine 5 PE
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 5)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C73H122ClN4O9P
Número CAS:
Peso molecular:
1266.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (810345C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810345C-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
1 mg/mL (810345C-1mg)
1 mg/mL (810345C-5mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
18:0 Cy5 PE or 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(Cyanine 5) is a phosphoethanolamine (PE) derivative wherein the amine and hydroxyl groups of PE are substituted with cyanine 5 and distearoyl-sn-glycerol.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Fluorescent labelled lipids are generally useful in cell biology and biophysical studies.[1]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810345C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810345C-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xiandeng Wu et al.
Molecular cell, 73(5), 971-984 (2019-01-22)
Both the timing and kinetics of neurotransmitter release depend on the positioning of clustered Ca2+ channels in active zones to docked synaptic vesicles on presynaptic plasma membranes. However, how active zones form is not known. Here, we show that RIM