810226P
Avanti
C6-NBD Lactosyl Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 810226P, powder
Sinônimo(s):
N-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-D-lactosyl-β1-1′-sphingosine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (810226P-1MG)
pkg of 1 × 250 μg (810226P-250ug)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810226P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- lactosylceramide synthase assay as a fluorescent acceptor substrate identified using fluorescence based detector in HPLC(1)
- phospholipid labeling and fluorescence-lifetime imaging microscopy (FILM) of cell membranes(6)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)