810174P
Avanti
16:0-12:0 NBD PA
Avanti Research™ - A Croda Brand 810174P, powder
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (810174P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810174P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- to incubate cells for the imaging of lyso phosphatidylcholine (PC) in P. falciparum live cells[3]
- as a component of separation buffer for the separation of phosphoinositides and sphingolipids in the microchip devices[4]
- in cytidine diphosphate diacylglycerol (CDP-DAG) synthase activity assay[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)