Documentos
810167P
Avanti
06:0-06:0 NBD PG
Avanti Research - A Croda Brand 810167P, powder
Sinônimo(s):
1-hexanoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H40N5O13P
Número CAS:
Peso molecular:
637.57
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (810167P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810167P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810167P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available