810128C
Avanti
12:0 Lyso NBD PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810128C
Sinônimo(s):
1-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (810128C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810128C-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810128C
concentração
1 mg/mL (810128C-1mg)
1 mg/mL (810128C-5mg)
tipo de lipídio
fluorescent lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn