800800O
Avanti
08:0 DG
1,2-dioctanoyl-sn-glycerol, neat oil
Sinônimo(s):
DG(8:0/8:0/0:0)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (with screw cap (800800O-10mg))
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (800800O-25mg))
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 800800O
tipo de lipídio
neutral lipids
neutral glycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O([C@H](COC(=O)CCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C19H36O5/c1-3-5-7-9-11-13-18(21)23-16-17(15-20)24-19(22)14-12-10-8-6-4-2/h17,20H,3-16H2,1-2H3/t17-/m0/s1
chave InChI
ZQBULZYTDGUSSK-KRWDZBQOSA-N
Descrição geral
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)