790326P
Avanti
Fluorescent Transfection Reagent
Avanti Research™ - A Croda Brand 790326P, powder
Sinônimo(s):
Fluorescent Transfection Reagent, Fluorescent Transfection Reagent, contains DOTAP:DOPE (1:1, w/w) + 0.1 wt.% NBD-DOPE
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (790326P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 790326P
técnica(s)
transfection: suitable
tipo de lipídio
transfection
cationic lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available