710341C
Avanti
16:0-18:1 Cardiolipin
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1′,3′-bis[1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol, sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
chloroform solution
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (710341C-25MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentração
10 mg/mL in chloroform (710341C-25MG)
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=P([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OCC([H])(O)COP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C77H146O17P2.2Na/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-35-39-43-47-51-55-59-63-76(81)93-72(67-87-74(79)61-57-53-49-45-41-37-31-27-23-19-15-11-7-3)69-91-95(83,84)89-65-71(78)66-90-96(85,86)92-70-73(68-88-75(80)62-58-54-50-46-42-38-32-28-24-20-16-12-8-4)94-77(82)64-6
chave InChI
QTGHEOQPDHDHHT-IPKHONCISA-L
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)