Documentos Principais
700334P
Avanti
Glyco-12-oxolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
5ß-Cholanic acid-12-oxo-3α-ol N-(carboxymethyl)-amide
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 2.778,00
R$ 2.778,00
Previsão de entrega em21 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 2.778,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H41NO5
Número CAS:
Peso molecular:
447.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 2.778,00
Previsão de entrega em21 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C (−15°C to −25°C)
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC([C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O)=O
InChI
1S/C26H41NO5/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3/h15-21,28H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,25+,26-/m1/s1
chave InChI
GEFDLAGKQTXZFZ-FCHIASMESA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700334P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)