Documentos Principais
700330P
Avanti
Allolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
5α-cholanoic acid-3α-ol
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 3.142,00
R$ 3.142,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 3.142,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H40O3
Número CAS:
Peso molecular:
376.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
R$ 3.142,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 5 mg (700330P-5MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C (−15°C to −25°C)
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700330P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)