Key Documents
700261P
Avanti
Glycodehydrocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
5ß-cholanic acid-3,7,12-trione N-(2-carboxymethyl)-amide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H37NO6
Número CAS:
Peso molecular:
459.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
forma
solid
embalagem
package of 1 × 10 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700261P-10MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3