Documentos Principais
700137P
Avanti
7β,27-dihydroxycholesterol-d6
Avanti Research - A Croda Brand 700137P, powder
Sinônimo(s):
7β,27-dihydroxycholesterol-d6
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 3.864,00
R$ 3.864,00
Previsão de entrega em17 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 3.864,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H40D6O3
Número CAS:
Peso molecular:
424.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
41141804
NACRES:
NA.25
R$ 3.864,00
Previsão de entrega em17 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (700137P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 700137P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
7β,27-dihydroxycholesterol-d6 is a deuterated derivative of 7β,27-dihydroxycholesterol. 7β,27-dihydroxycholesterol is a substrate for enzyme 11β-hydroxysteroid dehydrogenases (11β-HSDs).[1]
Aplicação
7β,27-dihydroxycholesterol-d6 has been used as an internal standard in ultra-performance liquid chromatography - tandem mass spectrometer (UPLC-MS/MS).[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
7β,27-dihydroxycholesterol (7β27OHC) serves as a ligand for retinoid-related orphan receptor γ (RORγ). 7β27OHC is also involved in smoothened (Smo) functionality.[1]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700137P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Katharina R Beck et al.
Journal of lipid research, 60(9), 1535-1546 (2019-07-06)
Oxysterols previously were considered intermediates of bile acid and steroid hormone biosynthetic pathways. However, recent research has emphasized the roles of oxysterols in essential physiologic processes and in various diseases. Despite these discoveries, the metabolic pathways leading to the different