Documentos Principais
700096P
Avanti
7α,24(S)-dihydroxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
cholest-5-ene-3β,7α,24(S)-triol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H46O3
Número CAS:
Peso molecular:
418.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
descrição
7α,24(S)-dihydroxycholesterol
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (700096P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
7α,24(S)-dihydroxycholesterol (24(S)-dihydroxycholesterol) is synthetically synthesized via from E-α, β-enone from the starting compounds Arsonium ylide and J-tert-butyldimethylsilyloxy-bisnor-5-cholenaldehyde. This undergoes further changes to form 7α,24(S)-dihydroxycholesterol.
Ações bioquímicas/fisiológicas
7α,24(S)-dihydroxycholesterol (24(S)-dihydroxycholesterol) is a ligand for liver X receptor (LXR) and binds to the ligand binding domain of LXRα and LXRβ.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700096P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Simple, stereocontrolled syntheses of 24 (S), 25-epoxy-22 (R)-hydroxycholesterol, 22 (R), 24 (S)-dihydroxycholesterol and diastereomers, new ligands for binding and activation of LXRs
Corey EJ and Grogan MJ
Tetrahedron Letters, 39(51), 9355-9356 (1998)