640014P
Avanti
Ceramide Synthase (CerS5/CerS6) Assay Kit
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Ceramide Synthase (CerS5/CerS6) Assay Kit, CerS5/S6 Assay Kit
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
uso
sufficient for ~275 reactions
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
0.3mg 16:0 fatty acyl-CoA
0.1mg NBD Sphinganine
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)