330708X
Avanti
Differential Ion Mobility System Suitability LIPIDOMIX™ Kit
Sinônimo(s):
Differential Ion Mobility System Suitability LIPIDOMIX™ Kit
About This Item
fonte biológica
bovine heart
Formulário
chloroform:methanol solution
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
aplicação(ões)
lipidomics
metabolomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Componentes
Bovine Heart Extract is supplied in one vial as 25 mg in 1 mL of chloroform.
The second vial is supplied in 0.5 mL of chloroform:methanol (1:1) and contains the following components each at 1 mg/mL unless otherwise noted.
- Cholesterol
- 18:1 TG
- 18:1 SM
- 18:1 Ceramide
- 18:1 Lyso PC
- 19:0 Chol Ester
- 14:1 DG
- 14:1 CA
- 14:1 PC
- 14:1 PS
- 14:1 PG
- 14:1 PE
- 14:1 PI (0.25 mg/mL)
- 14:1 PA
Informações legais
Componentes do kit também disponíveis separadamente
- 171201CHeart Extract Total, Avanti Research™ - A Croda BrandSDS
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Respiratory system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)