330600
Avanti
OxPC ELISA (Clear)
Avanti Research™ - A Croda Brand 330600
Sinônimo(s):
OxPC ELISA, OxPAPC ELISA Snoopers™, Clear, for use in absorbance applications
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 330600
embalagem
1 ea of 1 × (ELISA strip packaged in foil pouch)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
- quantitative lipid-protein binding studies
- assemble a 96-well plate using only the lipids of interest for binding studies
- flexibility - use 8 to 96 wells, and 1 to 12 lipids as needed.
The 8-well strips are available in optically clear, white, or black surfaces for use in colormetric, luminescent and fluorescent assays, respectively. Avanti Lipid Snoopers ELISA Strips allow multiple sample conditions to be probed simultaneously in a single plate making them a perfect complement to Avanti Lipid Snoopers Nitrocellulose Strips.
Embalagem
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)