300116S
Avanti
Control (5mL vial)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Control (Pegylated Liposomal Vehicle), frozen liposomal suspension (buffer - 10% w/w sucrose, 10 mM histidine ~pH 6.5)
About This Item
Ensaio
>99% (HPLC/MS)
Formulário
solution
embalagem
pkg of 1 × 5 mL (300116S-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
aplicação(ões)
vaccine development
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)