181104C
Avanti
Liver Extract Total
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Liver Total Lipid Extract (Bovine)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
chloroform solution
embalagem
pkg of 1 × 4 mL (181104C-100mg)
pkg of 5 × 4 mL (181104C-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentração
25 mg/mL (181104C-100mg)
25 mg/mL (181104C-500mg)
tipo de lipídio
lipid extracts
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)