Documentos Principais
Z804746
Sigma-Aldrich
Round crystal window
CaF2, diam. × thickness 20 mm × 2 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Materiais
CaF2
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
diâmetro × espessura
20 mm × 2 mm
Descrição geral
Cut and polished quality crystal windows.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)