Documentos Principais
Z767956
Synthesis blocks for RCT and RET magnetic stirrers
block size 4 x 30 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.193,00
R$ 1.193,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.193,00
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.72
R$ 1.193,00
Check Cart for Availability
Materiais
aluminum
Características
Holds 4 x 30 mL flask
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
IKA 0025000630
C × L
79 mm × 79 mm
tamanho do bloco
4 x 30 mL
Descrição geral
H 135.105 flat bottom, aluminium block for use with various IKA® magnetic stirrers. Either H 135.10 support plate without handle or H 135.11 support plate with handle is required to use the block.
Características e benefícios
  • Holds 4 x 30 mL flasks
  • Hole diameter: 28.5 mm
  • Hole depth: 33.5 mm
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)