Z766534
Cover for stainless steel straight side container
fits 2.05 qt size
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.51
Materiais
stainless steel cover
fabricante/nome comercial
Polarware 2Y-2
C × L
6.625 in. × 5.375 in.
capacidade
2.05 qt
Produtos recomendados
Z766445, Stainless steel straight side container, capacity 2.05 qt
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)